Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs de rotors de microcentrifugeuse 1,5/2,0 ml Code produit.: 10227810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.67€
    17.60€ / 6 pièces
    Économisez 0.07€
    0.40% de réduction
Eppendorf™ Adaptateurs de rotors de microcentrifugeuse 1,5/2,0 ml
Code produit. 10227810 Tous les produits Eppendorf Produits
6 tubes Microtainer de 0,25 à 0,4 ml, Tubes PCR de 0,2 ml, PCR, 6 pièces
Code nomenclature Nacres: NB.82
Click to view available options
Capacité:
6 tubes Microtainer de 0,25 à 0,4 ml
6 tubes Microtainer™ de 0,5 à 0,6 ml
6 tubes PCR de 0,2 ml
6 tubes PCR de 0,5 à 0,6 ml
À utiliser avec (application):
Tubes Backman de 0,4 ml
Tubes Microtainertrade; de 0,5 ml ou 0,6 ml
Tubes PCR de 0,2 ml
Type de tube:
Backman
Eppendorf
PCR
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 10227810
Marque: Eppendorf™ 5425723008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.67€
    17.60€ / 6 pièces
    Économisez 0.07€
    0.40% de réduction
Utilisez ces adaptateurs avec une variété de tubes et rotors. Les adaptateurs Eppendorf™ fonctionnent avec tous les rotors de microcentrifugeuse 1,5/2,0 ml.
  • Adaptateurs de rotors
  • 6/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adapter
Type de tube PCR
Capacité 6 tubes Microtainer de 0,25 à 0,4 ml
À utiliser avec (équipement) Rotor F-45-72-8
À utiliser avec (application) Tubes PCR de 0,2 ml
Nb par paquet 6/boîte
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Adaptateurs de rotors de microcentrifugeuse 1,5/2,0 ml >