missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Adenylate Cyclase 5 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
220.00€ - 326.00€
Spécification
| Antigène | Adenylate Cyclase 5 |
|---|---|
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18606787
|
Novus Biologicals
NBP3-06369-100ul |
100 μg |
326.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18636968
|
Novus Biologicals
NBP3-06369-50ul |
50 μg |
220.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Adenylate Cyclase 5 Polyclonal antibody specifically detects Adenylate Cyclase 5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Spécification
| Adenylate Cyclase 5 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Lipid and Metabolism | |
| PBS, pH7.0 | |
| 111 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| AC5, adenylate cyclase 5, adenylate cyclase type 5, Adenylate cyclase type V, Adenylyl cyclase 5, ATP pyrophosphate-lyase 5, EC 4.6.1.1 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Adenylate Cyclase 5 fragment. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit