Learn More
3M™ Système d'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée Adflo™, avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-01
Le système de l'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™ avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ série G5-01 offre tous les avantages de notre cagoule de soudage série G5-01 avec notre système pratique d'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée Adflo™.
Marque:  3M™ 7100257943
Informations supplémentaires : Poids : 4,948.00000kg
Code produit. 17895666
  • 2337.94€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-11-2023
Description
  • Pour les travailleurs travaillant dans des environnements difficiles, l'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™ avec le système de cagoule de soudage Speedglas™ série G5-01 offre une protection respiratoire contre les particules à haute efficacité pour les soudeurs dans une conception robuste mais compacte avec une suspension de tête ergonomique et réglable.
  • Le bouclier de soudage avant rabattable permet une visière de protection claire et large pour le meulage et la configuration.
  • L'appareil de protection respiratoire à ventilation assistée 3M™ Adflo™ est doté d'un filtre à particules à haute efficacité qui peut être 'empilé' sur un filtre 3M™ Adflo™ en option (non inclus) pour une protection supplémentaire contre certains gaz ou un ensemble de tampons anti-odeurs nuisibles.
  • Des alarmes sonores et visuelles signalent un débit d’air réduit et une faible charge de la batterie.
  • Disponible en deux options différentes d'optiques auto-obscurcissantes (VC/TW).
  • Sac de rangement/transport série G5 inclus.
Spécification
Spécification
7 to 9 hr.
COMBINATION
G5-01VC
Universal
No
Lithium-ion
Black
Welding Respiratory System
PAPR, Welding Helmet