Learn More
Adipophilin / Perilipin-2 Mouse, Clone: ADFP/1494, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 485.00€
Spécification
Antigène | Adipophilin / Perilipin-2 |
---|---|
Clone | ADFP/1494 |
Concentration | 200μg/mL |
Applications | Immunohistochemistry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15999827
|
EnquireBio
123-MSM4-P1 |
100 μg |
485.00€
100µg |
Expédition estimée: 14-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15989827
|
EnquireBio
123-MSM4-P0 |
20 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
Adipophilin / Perilipin-2 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
123 | |
Recombinant human Adipophilin protein fragment (aa249-376) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
48kDa |
ADFP/1494 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
XP_016869748 | |
PLIN2 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic | |
HepG2 or JAR cells. Liver, Adrenal gland or Cerebellum. |