Learn More
ADRA2A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Tekniske data
Antigène ADRA2A
Concentration 0.33 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Quantité Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Quantité Pris Antal & tilgængelighed  
16812834
Dokumentvisning
Proteintech
14266-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
16802834
Dokumentvisning
Proteintech
14266-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
Alpha-2-adrenergic receptors (ADRA2A) are members of the G protein-coupled receptor superfamily. They include 3 highly homologous subtypes: alpha2A, alpha2B, and alpha2C. ADRA2A mediate the catecholamine-induced inhibition of adenylate cyclase through the action of G protein. These receptors have a critical role in regulating neurotransmitter release from sympathetic nerves and from adrenergic neurons in the central nervous system.
Tekniske data
Tekniske data
ADRA2A
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
P08913, P22909, Q01338
11551, 150, 25083
ADRA2A Fusion Protein Ag5562
Primary
-20°C
ADRA2A
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ADRA2, ADRA2A, ADRA2R, ADRAR, Alpha 2A adrenergic receptor, Alpha 2A adrenoceptor, Alpha 2A adrenoreceptor, Alpha 2AAR, ALPHA2AAR, ZNF32
Adra2a
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.