Läs mer
Adrenocorticotrophic Hormone (ACTH) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Adrenocorticotrophic Hormone (ACTH) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
Brand:  Epredia MS-452-P1ABX
missing translation for 'nacreCode'NA.46
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 12681467
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Se alternativa produkter »
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
Host Species: Mouse
Clone: AH26
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. It shows a broad species reactivity.
Epitope: aa 1-24
Immunogen: A synthetic peptide corresponding to aa 1-24 from the N-terminal of human ACTH
Positive Control: Normal pituitary gland or pituitary adenoma
Cellular Localization: Cytoplasmic Ab-1 is excellent for staining of routine formalin-fixed, paraffin-embedded tissues. It labels corticotrophs in the adenohypophysis and is useful in the classification of pituitary adenomas. NeoMarkers' Ab-1 and Ab-2 may provide a pair for ELISA
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Adrenocorticotrophic Hormone (ACTH) Ab-1
Monoclonal
1mg/mL
Mouse
100 μL
Steroids Hormones and Growth Factors
Human
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin)
AH26
Unconjugated
A synthetic peptide corresponding to aa 1-24 from the N-terminal of human ACTH
IVD
Primary
Concentrated
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.