Learn More
Adrenocorticotrophic Hormone (ACTH) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Adrenocorticotrophic Hormone (ACTH) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
104.00€ - 474.00€
Spécification
Antigène Adrenocorticotrophic Hormone (ACTH) Ab-1
Clone AH26
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
12671467
Afficher les documents
Epredia
MS-452-P0
100 μL Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12681467
Afficher les documents
Epredia
MS-452-P1ABX
100 μL Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12601477
Afficher les documents
Epredia
MS-452-PABX
200 μL Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12691467
Afficher les documents
Epredia
MS-452-P1
500 μL Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12661467
Afficher les documents
Epredia
MS-452-P
1 mL Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12631477
Afficher les documents
Epredia
MS-452-R7
7 mL Prediluted Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Host Species: Mouse
Clone: AH26
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. It shows a broad species reactivity.
Epitope: aa 1-24
Immunogen: A synthetic peptide corresponding to aa 1-24 from the N-terminal of human ACTH
Positive Control: Normal pituitary gland or pituitary adenoma
Cellular Localization: Cytoplasmic Ab-1 is excellent for staining of routine formalin-fixed, paraffin-embedded tissues. It labels corticotrophs in the adenohypophysis and is useful in the classification of pituitary adenomas. NeoMarkers' Ab-1 and Ab-2 may provide a pair for ELISA
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spécification
Spécification
Adrenocorticotrophic Hormone (ACTH) Ab-1
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Human
IgG1
AH26
Monoclonal
Mouse
Steroids Hormones and Growth Factors
A synthetic peptide corresponding to aa 1-24 from the N-terminal of human ACTH