missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ADSS Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Proteintech 16373-1-AP-20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
| ADSS | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| ADSS | |
| ADEH, adenylosuccinate synthase, ADSS, AdSS 2, ADSS2, AMPSase 2, IMP aspartate ligase 2 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 11566, 159, 289276 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| 0.13 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| P30520, P46664 | |
| Adss | |
| ADSS Fusion Protein Ag9298 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Rat, Mouse, Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu