missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ADSS Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | ADSS |
|---|---|
| Concentration | 0.13 mg/mL |
| Applications | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16845974
|
Proteintech
16373-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16835974
|
Proteintech
16373-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| ADSS | |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| P30520, P46664 | |
| 11566, 159, 289276 | |
| ADSS Fusion Protein Ag9298 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ADSS |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| ADEH, adenylosuccinate synthase, ADSS, AdSS 2, ADSS2, AMPSase 2, IMP aspartate ligase 2 | |
| Adss | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit