Learn More
Grant Instruments™ Bain à circulation chauffé série TX150, cuve en acier inoxydable
Offre des performances exceptionnelles pour les applications de routine et sophistiquées nécessitant un contrôle précis de la température jusqu’à un maximum de 150°C. Le bain à circulation chauffé Grant Instruments™ Optima™ série TX150 avec cuve en acier inoxydable associe le cryothermostat numérique Grant Optima™ TX150 puissant et polyvalent et un choix de cinq cuves en acier inoxydable de différentes capacités.
2023.00€ - 3081.00€
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) intérieure | Hauteur (métrique) intérieure | Largeur (métrique) intérieure | Gamme de températures | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) intérieure | Hauteur (métrique) intérieure | Largeur (métrique) intérieure | Gamme de températures | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12757839
|
Grant Instruments™
TX150-ST18 |
505 mm | 150 mm | 300 mm | 0°C à 200°C |
2445.00€ 2381.00€ / 1 pièce Économisez 64.00€ 2% de réduction |
Expédition estimée: 02-01-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
12747839
|
Grant Instruments™
TX150-ST12 |
325 mm | 150 mm | 300 mm | 0°C à 200°C |
2335.00€ 2274.00€ / 1 pièce Économisez 61.00€ 2% de réduction |
Expédition estimée: 02-01-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
12737839
|
Grant Instruments™
TX150-ST5 |
300 mm | 150 mm | 150 mm | 0°C à 200°C |
2080.00€ 2023.00€ / 1 pièce Économisez 57.00€ 2% de réduction |
Expédition estimée: 10-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
12767839
|
Grant Instruments™
TX150-ST26 |
505 mm | 200 mm | 300 mm | -15°C à +200°C |
2470.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
12777839
|
Grant Instruments™
TX150-ST38 |
690 mm | 200 mm | 300 mm | -15°C à +200°C |
3165.00€ 3081.00€ / 1 pièce Économisez 84.00€ 2% de réduction |
Expédition estimée: 02-01-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
Description
- Stabilité ±0,01°C
- Grand écran couleur lumineux
- Écran d’accueil avec icônes équipé d’un cadran et de deux boutons de fonction
- Programmation/profilage de température (TX150 ,1 programme avec 30 segments)
- Modèle disponible avec / sans pince (pince en T)
- Détection de niveau de liquide faible (interrupteur à flotteur)
- Étalonnage par l’utilisateur à 5 points
- Cadran de température réglable par l’utilisateur
Spécification
Acier inoxydable |