Learn More
Advanced Instruments Étalons pour osmomètre Advanced Instruments
Calibration standards for use with Advanced osmometers
Marque:  Advanced Instruments 3MA085
Encompass_Preferred
Code produit. 15312492
  • 129.47€ / 10 pièces
Description
Calibration standards for use with Advanced osmometers
  • Range from 50 to 3000 mOsm/kg
Spécification
Spécification
Clear
Sodium Chloride 0.15% to 9.5%, 2-Hydroxybiphenyl Sodium Salt Tetrahydrate <0.1%
10 x 2 mL
Room Temperature
Osmometer instrument calibration and quality control
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Advanced Instruments Étalons pour osmomètre Advanced Instruments