Learn More
RETSCH Billes de broyage en agate
8.90€ - 185.50€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10401223
|
RETSCH
05.368.0067 |
10 mm |
21.94€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10156451
|
RETSCH
05.368.0064 |
40 mm |
185.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10019110
|
RETSCH
05.368.0065 |
30 mm |
107.06€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10529711
|
RETSCH
05.368.0024 |
5 mm |
11.24€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10430771
|
RETSCH
05.368.0025 |
7 mm |
8.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10573823
|
RETSCH
05.368.0111 |
15 mm |
31.01€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Billes pour vibro-broyeurmm200,mm400 Cryomill• Guide d'utilisation des bols et billes
• Bol volume utile admission billes
• 1,5mL 0,5mL 1mm 1 à 2 x φ 5mm 5mL 2mL 2mm 1 à 2 x φ 7mm 10mL 4mL 4mm 1 à 2 x φ 9 ou 12mm 25mL 10mL 6mm 2 x φ 12 ou 1 x φ 15*mm 35mL 15mL 6mm 1 x φ 20mm 50mL 20mL 8mm 1 x φ 25mm
• *Bille φ 15mm sur demande
• Bille
Spécification
Boulets de broyage |