Learn More
Abeba™ Chaussures 32310 Air-Cushion
Semelle en PU à coussin d'air antidérapante. Traitement Sanitized™.
Marque: Abeba™ 32310/47
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.77000kg
Description
- CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
- Cuir lisse, perforé
- Noir
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure remplaçable (article n° 3551)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- Zone de coup de pied avec bande élastique
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA | |
Microfibre | |
47 | |
PUR |
Noir | |
Cuir | |
Antidérapant | |
32310 |