Learn More
Abeba™ Chaussures 32310 Air-Cushion
Semelle en PU à coussin d'air antidérapante. Traitement Sanitized™.
90.24€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau de revêtement | Microfibre |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15689647
|
Abeba™
32310/39 |
39 |
90.24€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15699647
|
Abeba™
32310/40 |
40 |
90.24€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15609657
|
Abeba™
32310/41 |
41 |
90.24€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15619657
|
Abeba™
32310/42 |
42 |
90.24€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15629657
|
Abeba™
32310/43 |
43 |
90.24€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15639657
|
Abeba™
32310/44 |
44 |
90.24€
1 paire |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15649657
|
Abeba™
32310/45 |
45 |
90.24€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15659657
|
Abeba™
32310/46 |
46 |
90.24€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15669657
|
Abeba™
32310/47 |
47 |
90.24€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
- Cuir lisse, perforé
- Noir
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure remplaçable (article n° 3551)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- Zone de coup de pied avec bande élastique
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
32310 |
Noir | |
Cuir | |
PUR |