Learn More
Abeba™ Chaussures à semelle 2710 Air-Cushion
Antistatiques avec semelle en PU à coussin d'air antidérapante. Traitement Sanitized™.
Marque: Abeba™ 2710/39
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
- Cuir grainé noir
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure remplaçable (article n° 3551)
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA | |
Microfibre | |
39 | |
PUR |
Noir | |
Cuir | |
Antidérapant | |
2710 |