Learn More
Abeba™ Chaussures à semelle 2710 Air-Cushion
Antistatiques avec semelle en PU à coussin d'air antidérapante. Traitement Sanitized™.
72.93€ - 76.60€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau de revêtement | Microfibre |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15638247
|
Abeba™
2710/39 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15648247
|
Abeba™
2700/40 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15658247
|
Abeba™
2700/41 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15668247
|
Abeba™
2700/42 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15678247
|
Abeba™
2700/43 |
43 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15688247
|
Abeba™
2700/44 |
44 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15698247
|
Abeba™
2700/45 |
45 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15608257
|
Abeba™
2710/46 |
46 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15618257
|
Abeba™
2700/47 |
47 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
- Cuir grainé noir
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure remplaçable (article n° 3551)
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
2710 |
Noir | |
Cuir | |
PUR |