Learn More
Albumin (Transport Protein) Mouse, Clone: ALB/2144, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio 213-MSM4-P0
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 15969967
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Spécification
Albumin (Transport Protein)
Cell Surface and Cytoplasmic
ALB/2144
Unconjugated
Mouse
66kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
213
IgG1 κ
ELISA, Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant full-length human ALB protein
Human serum. Liver or Hepatocellular Carcinoma
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.