Learn More
Albumin (Transport Protein) Mouse, Clone: ALB/2144, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 478.00€
Spécification
| Antigène | Albumin (Transport Protein) |
|---|---|
| Clone | ALB/2144 |
| Concentration | 200μg/mL |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15969967
|
EnquireBio
213-MSM4-P0 |
20 μg | |||||||
|
15979967
|
EnquireBio
213-MSM4-P1 |
100 μg |
554.40€ 478.00€ / 100µg Économisez 76.40€ 13% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| Albumin (Transport Protein) | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant full-length human ALB protein | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 66kDa |
| ALB/2144 | |
| ELISA, Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 213 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| Cell Surface and Cytoplasmic | |
| Human serum. Liver or Hepatocellular Carcinoma |