missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ALDH1L2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | ALDH1L2 |
---|---|
Concentration | 0.45 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16830995
|
Proteintech
21391-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16820995
|
Proteintech
21391-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a member of both the aldehyde dehydrogenase superfamily and the formyl transferase superfamily. This member is the mitochondrial form of 10-formyltetrahydrofolate dehydrogenase (FDH), which converts 10-formyltetrahydrofolate to tetrahydrofolate and CO2 in an NADP(+)-dependent reaction, and plays an essential role in the distribution of one-carbon groups between the cytosolic and mitochondrial compartments of the cell. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.Spécification
ALDH1L2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q3SY69, Q8K009 | |
160428, 216188 | |
ALDH1L2 Fusion Protein Ag16046 | |
Primary | |
-20°C | |
ALDH1L2 |
0.45 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ALDH1L2 | |
ALDH1L2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |