Learn More
Ansell Gants de protection complète du bras ALPHATEC™ 58-008
La préhension dans les environnements secs et humides améliore la dextérité et réduit la fatigue au niveau des mains. Manchette large pour permettre un enfilage par-dessus les vêtements de protection.
274.18€
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17815641
|
Ansell
58008080 |
8 |
396.00€ 274.18€ / 10 paires Économisez 121.82€ 30% de réduction |
Expédition estimée: 17-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
17825641
|
Ansell
58008090 |
9 |
396.00€ 274.18€ / 10 paires Économisez 121.82€ 30% de réduction |
Expédition estimée: 09-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
17835641
|
Ansell
58008100 |
10 |
396.00€ 274.18€ / 10 paires Économisez 121.82€ 30% de réduction |
Expédition estimée: 17-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
Description
- Polymère de nitrile, pour une excellente protection mécanique et une résistance aux huiles, graisses et hydrocarbures
- Les gants ALPHATEC 58-008 bénéficient d’une protection chimique de type A en vertu de la nouvelle norme ENISO 374:2016
- Préhension en losanges, pour une meilleure préhension dans les environnements secs et humides
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gants de protection complète du bras ALPHATEC™ 58-008