Learn More
Euro Protection™ Chaussures de sécurité basses Altaïte
Les chaussures de sécurité basses Altaïte Euro Protection™ sont confortables, robustes et résistantes. Elles sont dotées d'un embout de protection composite.
Marque: Euro Protection™ 9ALTL45
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Col rembourré et languette à soufflet pour un ajustement serré.
- Contrefort
- Semelle intermédiaire EVA absorbant les chocs.
- Cuir pleine fleur et maille brillante supérieure.
- Doublure en maille 3D respirante.
- Semelle intérieure amovible, textile et en mousse.
Spécification
Marron, Beige | |
Cuir | |
Semelle intermédiaire EVA cimentée, absorbant les chocs, semelle extérieure en caoutchouc nitrile, semelle non métallique (tissu composite) résistante à la perforation. | |
Faible | |
603 G par chaussure en taille 8 |
Respirante, en maille 3D | |
45 | |
Nitrile, EVA, tissu composite | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 |