Learn More
Euro Protection™ Chaussures de sécurité basses Altaïte
Les chaussures de sécurité basses Altaïte Euro Protection™ sont confortables, robustes et résistantes. Elles sont dotées d'un embout de protection composite.
96.75€ - 125.00€
Spécification
Couleur | Marron, Beige |
---|---|
Matériau de revêtement | Respirante, en maille 3D |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Semelle intermédiaire EVA cimentée, absorbant les chocs, semelle extérieure en caoutchouc nitrile, semelle non métallique (tissu composite) résistante à la perforation. |
Matériau de la semelle | Nitrile, EVA, tissu composite |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12053676
|
Euro Protection™
9ALTL40 |
40 |
112.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12063676
|
Euro Protection™
9ALTL41 |
41 |
115.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12073676
|
Euro Protection™
9ALTL42 |
42 |
125.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12083676
|
Euro Protection™
9ALTL43 |
43 |
106.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12023676
|
Euro Protection™
9ALTL37 |
37 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12093676
|
Euro Protection™
9ALTL44 |
44 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12003686
|
Euro Protection™
9ALTL45 |
45 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12023686
|
Euro Protection™
9ALTL47 |
47 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Col rembourré et languette à soufflet pour un ajustement serré.
- Contrefort
- Semelle intermédiaire EVA absorbant les chocs.
- Cuir pleine fleur et maille brillante supérieure.
- Doublure en maille 3D respirante.
- Semelle intérieure amovible, textile et en mousse.
Spécification
Marron, Beige | |
Cuir | |
Nitrile, EVA, tissu composite | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 |
Respirante, en maille 3D | |
Semelle intermédiaire EVA cimentée, absorbant les chocs, semelle extérieure en caoutchouc nitrile, semelle non métallique (tissu composite) résistante à la perforation. | |
Faible | |
603 G par chaussure en taille 8 |