Learn More
Macherey-Nagel™ Feuilles d'aluminium ALUGRAM™ Alox N/UV254
Conçues pour une utilisation en chromatographie sur couche mince. Feuilles d'aluminium Macherey-Nagel™ ALUGRAM™ Alox N/UV254 Feuilles d’aluminium avec couches d'oxyde d'aluminium avec indicateur fluorescent à ondes UV courtes (254 nm). L’activation des couches avant utilisation est recommandée.
104.00€ - 183.00€
Spécification
Matériau | Feuilles d’aluminium Alugram Alox N |
---|---|
Porosité | 60 Å |
Type | Plaque TLC |
Indicateur fluorescent | UV254 |
À utiliser avec (application) | Applications recommandées : alcaloïdes, stéroïdes, composés aliphatiques et aromatiques |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11386474
|
Macherey-Nagel™
818023 |
20 x 20 cm | 25/boîte |
183.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10659581
|
Macherey-Nagel™
818024 |
5 x 20 cm | 50/boîte |
104.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les ALUGRAM™ Alox N/UV254 sont des feuilles d’aluminium avec des couches d’oxyde d’aluminium pour une utilisation en CCM. Elles sont constituées d’un liant organique inerte et d’un indicateur en silicate de zinc activé au manganèse.
- Applications recommandées : terpènes, alcaloïdes, stéroïdes, composés aliphatiques et aromatiques
- Activez les couches d’oxyde d’aluminium avant utilisation par un chauffage de 10 minutes à 120™C
Spécification
Feuilles d’aluminium Alugram Alox N | |
Plaque TLC | |
Applications recommandées : alcaloïdes, stéroïdes, composés aliphatiques et aromatiques | |
0,2 mm |
60 Å | |
UV254 | |
∼200 m2/g |