Learn More
Macherey-Nagel™ Phase de silice modifiée Alugram™ RP-18 W/UV254
Pour une utilisation en CCMHP en phase normale ou inverse. La phase de silice modifiée Macherey-Nagel™ Alugram™ RP-18 W/UV254 est composée de feuilles d'aluminium revêtues de couches mouillables de nano silice modifiée qui peuvent être développées avec des solvants organiques et organiques/aqueux et des éluants purement aqueux.
153.00€ - 393.00€
Spécification
Granulométrie | 2 à 10 μm |
---|---|
Porosité | 60 Å |
Type | Plaque TLC |
Indicateur fluorescent | UV254 |
À utiliser avec (application) | Aminophénols, barbituriques, conservateurs, nucléobases, hydrocarbures aromatiques polycycliques, stéroïdes, tétracyclines, plastifiants (phtalates) |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10451862
|
Macherey-Nagel™
818147 |
10 x 10 cm |
157.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10624691
|
Macherey-Nagel™
818146 |
20 x 20 cm |
393.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10624171
|
Macherey-Nagel™
818144 |
4 x 8 cm |
159.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10566711
|
Macherey-Nagel™
818145 |
5 x 20 cm |
281.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10246331
|
Macherey-Nagel™
818152 |
5 x 10 cm |
153.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Beschreibung
Pour une utilisation pour HPCCM en phase normale ou inverse.La phase de silice modifiée Macherey-Nagel™ Alugram™ RP-18 W/UV254 est composée de feuilles d’aluminium revêtues de couches mouillables de nano silice modifiée qui peuvent être développées avec des solvants organiques et organiques / aqueux et des éluants purement aqueux.
Les feuilles en aluminium Alugram™ sont faciles à manipuler, légères et flexibles. Les feuilles présentent une résistance chimique élevée et conviennent à la plupart des solvants. Elles sont incassables mais faciles à couper avec des ciseaux, sans écaillage de la silice.
- Nano silice 60 avec modification partielle de l'octadécyle, mouillable à l'eau
- Modes de séparation en phase normale ou en phase inverse
- Peut être utilisé avec des éluants de solvants anhydres jusqu’à des mélanges aqueux
- Indicateur : produit résistant aux acides avec une fluorescence bleu pâle pour les UV à ondes courtes (254 nm)
- Les substances absorbant les UV apparaissent sous la forme de taches bleu foncé à noir sur un fond bleu clair
- Ordre de polarité : silice > DIOL > NH2 > CN > RP-2 > C18-50 > RP-18W > C18-100
- Teneur en carbone de 7,5 %
- Stabilité au pH : 2-10
Spezifikation
2 à 10 μm | |
Plaque TLC | |
Aminophénols, barbituriques, conservateurs, nucléobases, hydrocarbures aromatiques polycycliques, stéroïdes, tétracyclines, plastifiants (phtalates) | |
∼500 m2/g |
60 Å | |
UV254 | |
0,75 ml/g | |
0,15 mm |