Learn More
Invitrogen™ Réactif d’inactivation de la RNase RNAsecure Code produit.: 10229254
Invitrogen™ Réactif d’inactivation de la RNase RNAsecure
Code produit. p-4926925
10 mL, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: NA.52
Click to view available options
Quantité:
1 mL
10 mL
Conditionnement:
1 pièce
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24113
Code produit. 10229254
Marque: Invitrogen™ AM7006
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24113
Aucun autoclavage en post-traitement requis
Le réactif Invitrogen™ RNAsecure™ (brevets en cours d’obtention) est un réactif non enzymatique unique qui désactivera, de manière irréversible, les RNases en solution. 10 ml fournis.
  • Aucun autoclavage en post-traitement requis
  • Réactif sûr et facile à utiliser qui désactive les ARNases en solution
  • Le processus d’inactivation peut être répété pour se protéger des contaminants nouvellement introduits
  • Compatible avec les procédures en aval, telles que la RT-PCR et la transcription in vitro
Les ARNases désactivables dans les solutions Tris et d’autres solutions qui ne peuvent pas être traitées avec la contamination par l’ARNase DEPC dans les réactifs utilisés pour l’isolement et l’analyse d’ARN peuvent contribuer à une incohérence expérimentale et, au pire, causer une défaillance expérimentale. Traditionnellement, le DEPC a été utilisé pour traiter les solutions qui entrent en contact avec l’ARN. Le traitement au DEPC est chronophage, peut être dangereux et n’élimine que les ARNases présentes au moment du traitement au DEPC. En outre, certaines solutions (par exemple les composés contenant de l’amine primaire tels que le Tris) ne peuvent absolument pas être traitées avec du DEPC. Enfin, le DEPC doit être désactivé par autoclavage post-traitement pour éviter qu’il n’interfère avec les réactions enzymatiques en aval. Le réactif RNAsecure™ élimine ces problèmes. Contrairement au DEPC, le réactif RNAsecure™ peut être utilisé sur pratiquement toutes les solutions et ne nécessite pas d’autoclavage post-traitement. Une caractéristique unique du réactif RNAsecure™ est que le réchauffage après le traitement initial réactivera l’agent de destruction d’ARNase pour éliminer tout nouveau contaminant. Le réactif RNAsecure™ est fourni sous forme de stock concentré 25X. Il est ajouté aux solutions dans le cadre de réactions (transcription in vitro, RT PCR, etc.), avant l’ajout d’enzymes et chauffé à 60°C pendant 10 min pour désactiver l’ARNase.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver RNAsecure™ à -20°C.
À utiliser avec (application) RT-PCR, transcription in vitro
Gamme de produits Ambion™, RNAsecure
Type de produit Réactif de contrôle ARNase
Pureté De qualité biologie moléculaire
Quantité 10 mL
Conditions d’expédition Glace carbonique
Forme Liquide
Manuals
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot2773168 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Code produitAM7006
Numéro de lot3109562 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Code produitAM7006
Numéro de lot01306170 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/06/2023 Code produitAM7006
Numéro de lot01184330 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/06/2022 Code produitAM7006
Numéro de lot91273647 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/05/2022 Code produitAM7006
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ Réactif d’inactivation de la RNase RNAsecure™ >