Learn More
Invitrogen™ Kit d’isolement d’ARN total RNAqueous™-Micro Code produit.: 10516945
compliance-icons compliance-icons
Invitrogen™ Kit d’isolement d’ARN total RNAqueous™-Micro
Code produit. 10516945
50 préparations, 50 préparations
Code nomenclature Nacres: NA.52
Click to view available options
Quantité:
50 préparations
Conditionnement:
50 préparations
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24113
Code produit. 10516945
Marque: Invitrogen™ AM1931
Achetez 3 produits identiques et payez-en 2
Utilisez le code promo 24113 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24113
Includes
Ensemble de 50 microcartouches de filtre ; 50 microtubes d’élution ; 15 ml de concentrat de solution de lavage 1 ; 28 ml de concentrat de solution de lavage 2 / 3 ; solution de lyse 25 ; 200 μl d’additif LCM ; 55 μl de Dnase 2 U / μl ; 600 μl de tampon de Dnase I 10X ; 150 μl de réactif d’inactivation de DNase ; 5 ml de solution d’élution
Isole l’ARN total de haute qualité à partir de micro-échantillons
Le kit RNAqueous™-Micro est utilisé pour isoler l’ARN total sans phénol à partir de micro-échantillons (p. ex. à partir de moins de 500 000 cellules de culture, à peine 10 cellules microdisséquées par capture laser ou ≤10 mg de tissus) à l’aide d’une lyse / d’un dénaturant à base de guanidinium et de la technologie de séparation des filtres en fibre de verre. Les réactifs d’élimination de l’ADN DNA-free™sont inclus dans le kit, rendant ainsi l’ARN isolé particulièrement pratique pour la PCR en temps réel. Ce kit fournit ce qui suit :
• ARN hautement concentré : sensibilité accrue dans les dosages en aval
• Isolement de l’ARN de haute qualité à partir de micro-échantillons
• Réactifs / protocole pour la récupération d’ARN à partir d’échantillons microdisséqués par capture laser (LCM)
Fonctionnement
Les échantillons sont solubilisés dans une solution chaotropique puissante et l’ARN est purifié sur une cartouche de filtre en fibre de verre spécialement conçue pour de très petits échantillons. Une simple modification du protocole permet de récupérer les espèces d’ARN de grande et de petite tailles, y compris les ARNt, l’ARNr 5S et les micro-ARN. L’ARN est élué dans un volume minimal de 20 µl. L’ADN génomique résiduel est éliminé efficacement à l’aide du système DNA-free™ inclus dans le kit. Le kit RNAqueous™-Micro contient suffisamment de réactifs pour procéder à 50 isolements d’ARN sans ADN.
Non compatible avec le haut débit (manuel)
Applications :
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ARN, isolement total de l’ARN, ARN total des cellules et tissus animaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 50 cartouches filtrantes avec tubes de prélèvement ; conserver à température ambiante
• 50 tubes d’élution (1,5 ml) ; température ambiante
• 15 ml de solution de lavage 1 (concentrée) ; température ambiante
• 28 ml de solution de lavage 2/3 (concentrée) ; 4°C
• 25 ml de solution de lyse ; 4°C
• 200 µl d’additif de microdissection par capture laser ; -20°C
• 55 µl de DNase ; -20°C
• 600 µl de tampon de DNase I 10X ; -20°C
• 150 µl de réactif d’inactivation DNase ; -20°C
• 5 ml de solution d’élution ; température ambiante
Isolation Technology Colonne de centrifugation de silice
Temps de purification 15 min. (Après homogénéisation des échantillons)
Volume d’élution 10 à 20 μl
Type d’échantillon Échantillons de cellules, de tissus, de microdissection par capture laser, microdissection par capture laser (LCM), Échantillons de microdissection par capture laser (LCM)
Type de produit final ARN total
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
À utiliser avec (application) RT-PCR, qPCR, construction de bibliothèques d’ADNc, NGS, analyse microarray, hybridation de transfert, transfert Northern, traduction in vitro, dosages de protection de nucléases, marquage des acides nucléiques
Quantité 50 préparations
Conditions d’expédition Boîte 1 : Glace
Boîte 2 : Température ambiante
Quantité de matériel de démarrage Cellules : ≤105
Tissus : ≤ 10 mg
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot2732043 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/05/2023 Code produitAM1931
Numéro de lot2727666 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/05/2023 Code produitAM1931
Numéro de lot2727130 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/05/2023 Code produitAM1931
Numéro de lot2727451 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/05/2023 Code produitAM1931
Numéro de lot2723304 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/05/2023 Code produitAM1931
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • RNAqueous - microkit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-mercaptoethanol, thiocyanic acid
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ Kit d’isolement d’ARN total RNAqueous™-Micro >