Learn More
Cytiva Membrane en PVDF μ m Amersham™ Hybond™ P 0,45
À utiliser pour les méthodes de détection chimiluminescentes et fluorescentes des protéines de > Mr 20 000. La membrane en PVDF Cytiva Amersham™ Hybond™ P 0,45 μm une membrane hydrophobe avec pores de 0,45 μm, une résistance physique élevée, très adaptée pour la déshydratation et la réanalyse.
130.01€ - 431.00€
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15289894
|
Cytiva
10600069 |
140 x 160 mm | 25 feuilles/boîte |
273.00€
25 feuilles |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15259894
|
Cytiva
10600023 |
300 mm x 4 m | 1 rouleau/boîte |
402.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15279894
|
Cytiva
10600038 |
300 x 600 mm | 5/boîte |
431.00€
5 feuilles |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15269894
|
Cytiva
10600029 |
150 mm x 4 m | 1 rouleau/boîte |
261.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15209904
|
Cytiva
10600087 |
100 x 100 mm | 10 feuilles/boîte |
130.01€
10 feuilles |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15299894
|
Cytiva
10600086 |
100 x 100 mm | 25 feuilles/boîte |
204.00€
25 feuilles |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15219904
|
Cytiva
10600100 |
80 x 90 mm | 25 feuilles/boîte |
140.16€
25 feuilles |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Capacité de liaison des protéines supérieure à 200 μg/cm2 pour une détection facile des signaux
- Haute rétention des protéines même après des étapes de lavage difficiles
- La capture élevée des protéines pendant le transfert minimise la perte d’échantillons
- Disponible prédécoupée à la taille couramment utilisée pour votre application
Spécification
0,45 μm |