Learn More
Cytiva Amersham™ Megaprime™ Système de marquage d’ADN
Pour le marquage de sondes d’ADN permettant d’obtenir des activités spécifiques > 1 x 109 dpm/μg en 10 minutes
650.00€ - 1119.00€
Spécification
Contenu et stockage | -15°C à -30°C |
---|---|
À utiliser avec (application) | Membrane d’hybridation |
Code produit | Marque | Type de produit | Nbre de réactions | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Nbre de réactions | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10575155
|
Cytiva
RPN1605 |
Système de marquage d’ADN MegaPrime, dNTP (pour tous nucléotides marqués par radioactivité) | 60 | Solution d’amorce 300 μl, tampon de marquage dATP, dGTP et dTTP dans Tris HCl pH 7,5, 2-mercaptoéthanol et MgCl2, solutions de nucléotides : dATP, cCTP, dGTP, dTTP dans 240 μl de Tris HCl pH 8, 0,5mM EDTA, tampon de réaction A 10 x concentra |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10175804
|
Cytiva
RPN1607 |
Système de marquage d’ADN MegaPrime, dCTP (à utiliser avec dCTP marqué) | 60 | Solution d’amorce 300 μl, tampon de marquage dATP, dGTP et dTTP dans 600 μl de Tris HCl pH 7,5, 2-mercaptoéthanol et MgCl2, solutions de nucléotides dATP, cCTP, dGTP, dTTP dans Tris HCl pH 8, 0,5mM EDTA, tampon de réaction A 10 x concentr |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10025174
|
Cytiva
RPN1604 |
Système de marquage d’ADN MegaPrime, dNTP (pour tous nucléotides marqués par radioactivité) | 30 | Solution d’amorce 150 μl ; Tampon de marquage dATP, dGTP et dTTP dans Tris HCl pH 7,5, 2-mercaptoéthanol et MgCl2 Solutions de nucléotides : dATP, cCTP, dGTP, dTTP dans Tris HCl pH 8, 0,5mM EDTA 120 μl, tampon de réaction A 10 x concentra |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10714367
|
Cytiva
RPN1606 |
Système de marquage d’ADN MegaPrime, dCTP (à utiliser avec dCTP marqué) | 30 | Solution d’amorce 150 μl, tampon de marquage dATP, dGTP et dTTP dans 300 μl de Tris HCl pH 7,5, 2-mercaptoéthanol et MgCl2, solutions de nucléotides dATP, cCTP, dGTP, dTTP dans Tris HCl pH 8, 0,5mM EDTA, tampon de réaction A 10 x concentra |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Les systèmes de marquage d’ADN MegaPrime™ sont utilisés pour le marquage rapide par amorce aléatoire de quantités très faibles de substrat ADN, à partir de 25 ng seulement.
- Présente un fragment Klenow cloné et des nonamètres aléatoires dans la technique de marquage par amorce aléatoire
- Il n’est pas nécessaire d’éliminer les nucléotides non incorporés avant l’hybridation
- Protocoles de marquage direct à partir d’agarose à faible point de fusion
Spécification
-15°C à -30°C | |
Membrane d’hybridation |