Learn More
AMH Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | AMH |
---|---|
Concentration | 0.41 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16833114
|
Proteintech
14461-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16823114
|
Proteintech
14461-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This antibody is specific to AMH.
Anti mullerian hormone (AMH) is a member of the TGF beta superfamily. It is secreted as a homodimeric 140 kDa disulfide linked precursor that is cleaved to release the mature 30 kDa homodimer. Originally classified as a fetal testicular hormone that inhibits Mullerian duct development, AMH is expressed post natally by immature Sertoli cells, and to a lesser degree by granulosa cells. AMH plays a role in testicular differentiation and in the regulation of ovarian follicle growth.Spécification
AMH | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
P03971, P27106 | |
11705, 268 | |
AMH Fusion Protein Ag5670 | |
Primary | |
-20°C | |
AMH |
0.41 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
AMH, anti Mullerian hormone, MIF, MIS | |
AMH | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |