Learn More
Abeba™ Chaussure 2171 anatomiques
Revêtement spécial absorbant la transpiration avec ions d’argent. Embout de sécurité en acier.
Marque: Abeba™ 2171/39
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.30000kg
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Microfibre noire
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3580)
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
- Matériau réfléchissant
- Adaptées aux talonnettes et aux semelles
- Revêtement anti-rayures dans la zone du talon et des orteils
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
2171 |
Noir | |
39 | |
PUR | |
Acier |