Learn More
CD107b Mouse anti-Human, FITC, Clone: H4B4, BD
Mouse Monoclonal Antibody
164.00€ - 341.00€
Spécification
Antigène | CD107b |
---|---|
Clone | H4B4 |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | FITC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15800629
|
BD Biosciences
560946 |
25 Tests |
164.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15868448
|
BD Biosciences
555804 |
100 Tests |
341.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Reacts with the heavily glycosylated 120kDa lysosmal-associated protein, LAMP-2. LAMP-2 is a widely expressed intracellular antigen. It is also expressed on the surface of activated platelets, PHA-activated lymphocytes and some tumor cell lines, including U937 and KG1a. LAMP-2 has been shown to be a ligand for E-selectin-mediated cell adhesion. LAMP-1 (CD107a) and LAMP-2 are carriers for poly-N-acetyllactosamines, and are able to display sialyl Le[x] termini.
Host Species: Mouse
Clone: H4B4
Isotype: IgG1 κ
Species Reactivity: Human
Intracellular Staining
Spécification
CD107b | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified | |
LAMP-2 |
H4B4 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
Human Adult Adherent Peripheral Blood Cells | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.