Learn More
CD4 Mouse anti-Human, APC, Clone: RPA-T4, BD
Mouse Monoclonal Antibody
219.00€ - 1580.00€
Spécification
Antigène | CD4 |
---|---|
Clone | RPA-T4 |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | APC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15851389
|
BD Biosciences
561840 |
25 Tests |
219.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15861389
|
BD Biosciences
561841 |
500 Tests |
1580.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The RPA-T4 monoclonal antibody specifically binds to CD4, a 59 kDa single-chain transmembrane glycoprotein that is expressed on T-helper/inducer cell populations. CD4 is also expressed on thymocytes subsets and at lower levels on monocytes and macrophages. CD4 functions as a co-receptor in MHC class II-restricted antigen-induced T cell activation and as a receptor for human immunodeficiency viruses (HIV). This antibody binds to the D1 domain (CDR1 and CDR3 epitopes) of the CD4 antigen and reacts with approximately 80% of thymocytes and 45% of peripheral blood lymphocytes. RPA-T4 is capable of blocking HIV-1, gp120, and inhibits syncytium formation.
Spécification
CD4 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
RPA-T4 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified |
For Research Use Only.