Learn More
anti-CD45; Clone: HI30; BD
Marque: BD Biosciences 563792
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Host Species: Mouse
Clone: HI30
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Hu
Immunogen: Human Peripheral Blood Leucocytes
Flow cytometry
Spécification
| CD45 | |
| HI30 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Human |
| Monoclonal | |
| Brilliant Ultraviolet 395 | |
| Human Peripheral Blood Leucocytes | |
| 100 Tests | |
| Primary |