Learn More
anti-CD45; Clone: HI30; BD
248.24€ - 510.39€
Spécification
| Antigène | CD45 |
|---|---|
| Clone | HI30 |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | Brilliant Ultraviolet 395 |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15833099
|
BD Biosciences
563791 |
25 Tests |
249.00€ 248.24€ / 1 pièce Économisez 0.76€ 0.31% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15843099
|
BD Biosciences
563792 |
100 Tests |
515.00€ 510.39€ / 1 pièce Économisez 4.61€ 0.90% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Host Species: Mouse
Clone: HI30
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Hu
Immunogen: Human Peripheral Blood Leucocytes
Flow cytometry
Spécification
| CD45 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| Primary |
| HI30 | |
| Brilliant Ultraviolet 395 | |
| RUO | |
| Human Peripheral Blood Leucocytes | |
| Affinity Purified |