Learn More
CD8 Mouse anti-Human, APC, Clone: RPA-T8, BD
Mouse Monoclonal Antibody
270.00€ - 1500.00€
Spécification
Antigène | CD8 |
---|---|
Clone | RPA-T8 |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | APC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15871499
|
BD Biosciences
561952 |
25 Tests |
270.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15838108
|
BD Biosciences
555369 |
100 Tests |
530.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15881499
|
BD Biosciences
561953 |
500 Tests |
1500.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Clone RPA-T8 reacts with the α subunit (32kDa) of the two-chain complex expressed on T-cytoxic/suppressor cell populations. CD8 molecule binds to HLA class I molecules during interaction of CD8+ T cells with antigen-presenting cells or with target cells. RPA-T8 reacts with approximately 13-48% of peripheral blood lymphocytes and 80% of thymocytes, as well as a subset of NK cells. RPA-T8 and HIT8a are not cross-blocking. This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
Host Species: Mouse
Clone: RPA-T8
Isotype: IgG1, κ
Cross Reactivity: Baboon, Cynomolgus
Flow Cytometry
Spécification
CD8 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified | |
CD8α; CD8A; CD8 alpha; Leu2; MAL; T8; p32 |
RPA-T8 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Baboon, Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey | |
Human CD8a | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.