missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Anti-Human CD33 (WM53), Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Proteintech 65272-1-IG-500UG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The CD33 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with n/a of human CD33. This antibody recognizes human antigen. The CD33 antibody has been validated for the following applications: FC analysis.Spécification
| CD33 | |
| Monoclonal | |
| 0.5 mg/mL | |
| FLJ00391; SIGLEC-3; SIGLEC3; p67 | |
| Affinity purification | |
| RUO | |
| 945 | |
| Store at 2-8°C. Stable for one year after shipment. | |
| Liquid |
| Flow Cytometry | |
| WM53 | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| 500 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Flow Antibody | |
| IgG1 κ |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu