Learn More
Anti-Human CD33 (WM53), Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
53.00€ - 158.00€
Spécification
| Antigène | CD33 |
|---|---|
| Clone | WM53 |
| Concentration | 0.5 mg/mL |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30236359
|
Proteintech
65272-1-IG-100UG |
100 μg |
53.35€ 53.00€ / 100µg Économisez 0.35€ 0.66% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30236028
|
Proteintech
65272-1-IG-500UG |
500 μg |
163.00€ 158.00€ / 500µg Économisez 5.00€ 3% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The CD33 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with n/a of human CD33. This antibody recognizes human antigen. The CD33 antibody has been validated for the following applications: FC analysis.Spécification
| CD33 | |
| 0.5 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 945 | |
| IgG1 κ | |
| Affinity purification | |
| Flow Antibody |
| WM53 | |
| Flow Cytometry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| FLJ00391; SIGLEC-3; SIGLEC3; p67 | |
| Primary | |
| Store at 2-8°C. Stable for one year after shipment. |