Learn More
Anti-Human CD81 (5A6), Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
67.00€ - 205.00€
Spécification
| Antigène | CD81 |
|---|---|
| Clone | 5A6 |
| Concentration | 0.5 mg/mL |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30236413
|
Proteintech
65195-1-IG-500UG |
500 μg |
218.00€ 205.00€ / 500µg Économisez 13.00€ 5% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30233737
|
Proteintech
65195-1-IG-100UG |
100 μg |
70.00€ 67.00€ / 100µg Économisez 3.00€ 4% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The CD81 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with human oci-ly8 cell line of human CD81. This antibody recognizes human antigen. The CD81 antibody has been validated for the following applications: FC analysis.Spécification
| CD81 | |
| 0.5 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 975 | |
| Human OCI-LY8 cell line | |
| Primary | |
| Store at 2-8°C. Stable for one year after shipment. |
| 5A6 | |
| Flow Cytometry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| S5.7; TAPA1; TSPAN28 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A purification | |
| Flow Antibody |