Learn More
Ig κ Light Chain Rat anti-Mouse, PE, Clone: 187.1, BD
Rat Monoclonal Antibody
Marque: BD Biosciences 559940
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The 187.1 monoclonal antibody specifically binds to kappa light chains of mouse immunoglobulins. The 187.1 antibody does not react with mouse μ1 or μ2 immunoglobulin lights chains or mouse immunoglobulin heavy chains.
Spécification
| Ig κ Light Chain | |
| Monoclonal | |
| 0.2mg/mL | |
| Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
| IgG2b κ secreted by MPC-11 plasmacytoma | |
| 0.1 mg | |
| Primary | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
| Flow Cytometry | |
| 187.1 | |
| PE | |
| Rat | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Mouse | |
| IgG1 κ |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
For Research Use Only.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu