Learn More
Ig κ Light Chain Rat anti-Mouse, PE, Clone: 187.1, BD
Rat Monoclonal Antibody
118.77€ - 237.54€
Spécification
| Antigène | Ig κ Light Chain |
|---|---|
| Clone | 187.1 |
| Concentration | 0.2mg/mL |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15841569
|
BD Biosciences
562021 |
25 μg |
119.00€ 118.77€ / 1 pièce Économisez 0.23€ 0.19% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15889828
|
BD Biosciences
559940 |
0.1 mg |
238.00€ 237.54€ / 1 pièce Économisez 0.46€ 0.19% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The 187.1 monoclonal antibody specifically binds to kappa light chains of mouse immunoglobulins. The 187.1 antibody does not react with mouse μ1 or μ2 immunoglobulin lights chains or mouse immunoglobulin heavy chains.
Spécification
| Ig κ Light Chain | |
| 0.2mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| Mouse | |
| IgG2b κ secreted by MPC-11 plasmacytoma | |
| Primary | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
| 187.1 | |
| Flow Cytometry | |
| PE | |
| RUO | |
| Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
| IgG1 κ | |
| Affinity Purified |
For Research Use Only.