Learn More
Anti-Mouse MHC Class II (I-A/I-E) (M5/114.15.2), Proteintech
Rat Monoclonal Antibody
37.00€ - 123.00€
Spécification
| Antigène | MHC Class II (I-A/I-E) |
|---|---|
| Clone | M5/114.15.2 |
| Concentration | 0.5 mg/mL |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30234131
|
Proteintech
65122-1-IG-500UG |
500 μg |
130.00€ 123.00€ / 500µg Économisez 7.00€ 5% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30236831
|
Proteintech
65122-1-IG-100UG |
100 μg |
44.00€ 37.00€ / 100µg Économisez 7.00€ 15% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The MHC Class II (I-A/I-E) antibody from Proteintech is a rat monoclonal antibody generated with activated c57bl/6 mouse spleen cells of mouse MHC Class II (I-A/I-E). This antibody recognizes mouse antigen. The MHC Class II (I-A/I-E) antibody has been validated for the following applications: FC analysis.Spécification
| MHC Class II (I-A/I-E) | |
| 0.5 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 14960 | |
| IgG2b κ | |
| Affinity purification | |
| Flow Antibody |
| M5/114.15.2 | |
| Flow Cytometry | |
| Unconjugated | |
| Rat | |
| Mouse | |
| Activated C57BL/6 mouse spleen cells | |
| Primary | |
| Store at 2-8°C. Stable for one year after shipment. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Anti-Mouse MHC Class II (I-A/I-E) (M5/114.15.2), Proteintech