missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
APOBEC4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | APOBEC4 |
---|---|
Concentration | 0.15 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16837004
|
Proteintech
17166-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16827004
|
Proteintech
17166-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a member of the AID/APOBEC family of polynucleotide (deoxy)cytidine deaminases, which convert cytidine to uridine. Other AID/APOBEC family members are involved in mRNA editing, somatic hypermutation and recombination of immunoglobulin genes, and innate immunity to retroviral infection.Spécification
APOBEC4 | |
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q8WW27 | |
403314 | |
APOBEC4 Fusion Protein Ag10633 | |
Primary | |
-20°C | |
APOBEC4 |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
APOBEC4, C1orf169 | |
APOBEC4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |