Learn More
Applied Biosystems™ Mélange Master Mix TaqMan™ Fast Advanced
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
TaqMan Fast Advanced Master Mix delivers accurate quantification and dependability in less time on an array of qPCR instrument platforms. It provides best in class performance, including the widest quantifiable range, in both single and duplex reactions, even with challenging targets. TaqMan Fast Advanced Master Mix contains AmpliTaq Fast DNA Polymerase, uracil-N-glycosylase (UNG), dNTPs with dUTP, ROX dye (passive reference), and optimized buffer components. It is supplied at a 2X concentration.
Le Master Mix TaqMan Fast Advanced contient de l’ADN polymérase AmpliTaq Fast, de l’uracile-N glycosylase (UNG), des dNTP (avec dUTP), du colorant ROX (référence passive) et des composants tampon optimisés. Il est fourni à une concentration de 2X.
Les caractéristiques du Master Mix TaqMan Fast Advanced sont les suivantes :
- Meilleures performances de sa catégorie : la sensibilité, la précision, l’échelle dynamique et la spécificité sont meilleures par rapport aux mélanges standard en mode standard
- Développé pour améliorer la stabilité de paillasse : stabilité à température ambiante pendant 72 heures maximum dans des réactions préassemblées
- Optimisé pour le multiplexage : validé pour un duplexage avec des dosages de contrôles positifs internes exogènes et endogènes
- Délais d’exécution raccourcis : optimisés pour le mode rapide sur des instruments rapides et pour des conditions de cyclage rapide sur des instruments standard
- Transitions sans interruption dans vos expériences : validé avec des dosages TaqMan pour l’expression génétique et les micro-ARN, ainsi que les cartes micro-fluidiques de réseau TaqMan
Meilleures performances de sa catégorie
Le Master Mix TaqMan Fast Advanced a été conçu pour offrir des performances égales ou supérieures aux Master Mix standard. Il a été comparé aux Master Mix standard et rapides des fournisseurs clés. Il permet de fournir une sensibilité, une précision, une échelle dynamique et une spécificité exceptionnelles. La plage dynamique du Master Mix TaqMan Fast Advanced (jusqu’à 7 journaux) est la plus large de l’industrie. La sensibilité impressionnante du mélange, illustrée dans la figure ci-dessous, compare les valeurs Ct des Master Mix TaqMan Fast Advanced et TaqMan Universal PCR sur un panel de dosages d’expressions génétiques.
Stabilité de paillasse pour une manipulation à haut débit et un grand confort
Le Master Mix TaqMan Fast Advanced a été développé pour maintenir un niveau élevé de performance dans les réactions préassemblées pendant 72 heures maximum. La stabilité de ce mélange garantit aux utilisateurs de systèmes de manipulation des liquides à haut débit que les résultats de la première plaque imiteront ceux de la dernière. La figure ci-dessous illustre un dosage qui a été analysé à l’assemblage (temps 0) et après 72 heures d’incubation à 30°C en simulant le scénario le plus extrême à température ambiante.
Pour les utilisateurs aux besoins de rendement moins extrêmes, la stabilité améliorée de ce Master Mix accroît le confort global de votre flux de travaux dans la mesure où vous n’êtes plus tenus d’analyser les plaques immédiatement après l’assemblage.
Optimisé pour le multiplexage
Nous savons que la confiance est essentielle en termes de résultats. Pour une confiance accrue dans les résultats de chaque puits, le Master Mix TaqMan Fast Advanced a été conçu pour garantir des résultats précis pour les réactions en duplex à l’aide d’un contrôle positif interne. La figure ci-dessous montre les résultats de la β-actine cible expérimentale (nom du gène : ACTB), qui a été diluée et amplifiée en série dans des réactions à cible unique et des réactions en duplex.
Validé pour les dosages de micro-ARN
Le Master Mix TaqMan Fast Advanced a été validé pour une utilisation avec plusieurs applications PCR en temps réel, dont les dosages de micro-ARN. La formulation offre une spécificité et une échelle dynamique élevées. Ces deux facteurs de performance sont essentiels pour garantir des résultats concluants en utilisant des micro-ARN. Les données de la figure ci-dessous affichent une linéarité PCR exceptionnelle sur une plage de 6 journaux du modèle d’entrée.
Délais d’exécution raccourcis sur des instruments standard
Le Master Mix TaqMan Fast Advanced a été optimisé pour des instruments rapides et standard, ce qui permet aux chercheurs, qui possèdent actuellement leurs propres instruments, de profiter également des atouts de performance et des gains de temps offerts.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Concentration | 2 X |
| Contenu et stockage | Contient 2 tubes (5 ml chacun) de Master Mix TaqMan™ Fast Advanced 2X suffisant pour 1000 réactions Le Master Mix TaqMan™ Fast Advanced contient de l’ADN polymérase AmpliTaq™ Fast, de l’uracile-N glycosylase (UNG), des dNTP (avec dUTP), du colorant ROX™ (référence passive) et un tampon optimisé. Conserver à 4°C. |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| Forme | Liquide |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Méthode PCR | qPCR |
| Polymérase | ADN polymérase AmpliTaq Fast |
| Vitesse de réaction | Rapide |
| À utiliser avec (équipement) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio 12k Flex, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 7 Pro, StepOne, StepOnePlus, ViiA 7 System |
| Capacité multiplex | Duplex |
| Afficher plus |