Learn More
Applied Biosystems™ Mélange Master Mix TaqMan™ Fast Advanced
Le mélange Master Mix TaqMan™ Fast Advanced a été conçu pour égaler ou dépasser les performances des mélanges Master Mix standard en raccourcissant les délais d’exécution (<40 minutes).
130.00€ - 5620.00€
Spécification
Concentration 2X
Méthode de détection Amorce-sonde
Forme Liquide
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
13428456
Afficher les documents
Applied Biosystems™
4444556
1 x 1 ml
130.00€
1mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11380912
Afficher les documents Détails de la promotion
Applied Biosystems™
4444557
1 x 5 ml
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
634.00€
592.65€ / 1 pièce
Économisez 41.35€
6% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12634225
Afficher les documents Détails de la promotion
Applied Biosystems™
4444963
2 x 5 ml
1186.00€
10mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
13438456
Afficher les documents Détails de la promotion
Applied Biosystems™
4444964
5 x 5 ml
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
2855.00€
2269.65€ / 5 pièces
Économisez 585.35€
20% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
13448456
Afficher les documents
Applied Biosystems™
4444965
10 x 5 ml
5620.00€
1 kit
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
13418456
Afficher les documents
Applied Biosystems™
4444558
1 x 50 ml
5440.00€
50mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
TaqMan Fast Advanced Master Mix delivers accurate quantification and dependability in less time on an array of qPCR instrument platforms. It provides best in class performance, including the widest quantifiable range, in both single and duplex reactions, even with challenging targets. TaqMan Fast Advanced Master Mix contains AmpliTaq Fast DNA Polymerase, uracil-N-glycosylase (UNG), dNTPs with dUTP, ROX dye (passive reference), and optimized buffer components. It is supplied at a 2X concentration.
  • Les meilleures performances de sa catégorie : la sensibilité, la précision, l’échelle dynamique et la spécificité sont meilleures par rapport aux mélanges standard en mode standard
  • Développé pour améliorer la stabilité de paillasse : stabilité à température ambiante pendant 72 heures maximum dans des réactions préassemblées
  • Optimisé pour le multiplexage : validé pour un duplexage avec des dosages de contrôles positifs internes exogènes et endogènes
  • Délais d’exécution raccourcis sur des instruments rapides et standard ; optimisé pour le mode rapide sur des instruments rapides et pour des conditions de cyclage rapide sur des instruments standard
  • Transition homogène en expériences : validé avec des dosages Applied Biosystems™ TaqMan™ pour l’expression génétique et les microARN, ainsi que les micros cartes fluidiques TaqMan™
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace carbonique
Spécification
Spécification
2X
Liquide
qPCR
Rapide
Duplex
TaqMan™
Glace humide
Gene Expression, DNA Quantitation, Presence/Absence, miRNA analysis
2 X
dUTP, UNG/UDG
Amorce-sonde
Élevé
ADN polymérase AmpliTaq Fast
7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio Absolute Q Digital PCR System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 7 Pro, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System
ROX (Pre-mixed)
Master Mix Fast Avanced
cDNA or gDNA only
72 hr., Assembled Reaction
ADN (génomique), ADNc
High
Documents
Product Certifications
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Applied Biosystems™ Mélange Master Mix TaqMan™ Fast Advanced