Learn More
Aquaporin-4 Antibody (AQP4/3323), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00€ - 484.00€
Spécification
| Antigène | Aquaporin-4 |
|---|---|
| Clone | AQP4/3323 |
| Concentration | 0.2 mg/ml |
| Applications | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30288450
|
Novus Biologicals
NBP3-44612-20ug |
20 μg |
256.00€
20µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30293750
|
Novus Biologicals
NBP3-44612-100ug |
100 μg |
484.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Aquaporin-4 Monoclonal antibody specifically detects Aquaporin-4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western BlotSpécification
| Aquaporin-4 | |
| 0.2 mg/ml | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| aquaporin 4, MGC22454 | |
| Human recombinant Aquaporin-4 protein fragment (around aa200-323) (Uniprot: P55087). Exact sequence is proprietary. | |
| Primary | |
| Store at 4⪚C. |
| AQP4/3323 | |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cancer, Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| 361 | |
| IgG1 κ | |
| Protein G purified |