missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ARFGEF2 Antibody (S07-7H7), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-19573-50ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ARFGEF2 Monoclonal antibody specifically detects ARFGEF2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| ARFGEF2 | |
| Monoclonal | |
| 0.3 mg/mL | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot | |
| S07-7H7 | |
| Unconjugated | |
| ADP-ribosylation factor guanine nucleotide-exchange factor 2 (brefeldinA-inhibited), ARFGEP2, BIG2brefeldin A-inhibited guanine nucleotide-exchange protein 2, Brefeldin A-inhibited GEP 2, dJ1164I10.1, FLJ23723, PVNH2 | |
| A synthetic peptide of human ARFGEF2 (Uniprot # Q9Y6D5) | |
| 50 μg | |
| Neuroscience, Signal Transduction | |
| 10564 | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu