missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ARFGEF2 Antibody (S07-7H7), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
421.00€ - 645.00€
Spécification
| Antigène | ARFGEF2 |
|---|---|
| Clone | S07-7H7 |
| Concentration | 0.3 mg/mL |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Quantité | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Quantité | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18624124
|
Novus Biologicals
NBP3-19573-100ul |
100 μg |
645.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18611884
|
Novus Biologicals
NBP3-19573-50ul |
50 μg |
421.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Beskrivning
ARFGEF2 Monoclonal antibody specifically detects ARFGEF2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotSpecifikationer
| ARFGEF2 | |
| 0.3 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| ADP-ribosylation factor guanine nucleotide-exchange factor 2 (brefeldinA-inhibited), ARFGEP2, BIG2brefeldin A-inhibited guanine nucleotide-exchange protein 2, Brefeldin A-inhibited GEP 2, dJ1164I10.1, FLJ23723, PVNH2 | |
| A synthetic peptide of human ARFGEF2 (Uniprot # Q9Y6D5) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| S07-7H7 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Neuroscience, Signal Transduction | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| 10564 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel