Learn More
Anticorps anti-arginase 1 de rat, anti-humain, souris, Alexa Fluor™ 488, Clone : A1exF5, eBioscience™
Anticorps monoclonal de rat
Marque: Affymetrix eBioscience 53-3697-82
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Description : L’anticorps monoclonal A1exF5 reconnaît à la fois l’arginase 1 humaine et de souris, une enzyme cytosolique (Arg1). Ce clone A1exF5 est compatible avec les deux protocoles intracellulaires standard et l’ensemble de tampons de coloration Foxp3 / Transcription Factor. Applications indiquées : L’utilisation de cet anticorps A1exF5 dans l’analyse par cytométrie en flux a été signalée. Applications testées : Cet anticorps A1exF5 a été testé par l’analyse par cytométrie en flux de cellules sanguines périphériques humaines normales à l’aide à l’aide de l’ensemble de tampons de perméabilisation et de fixation intracellulaires (réf. -) et du protocole. Reportez-vous à la rubrique Protocoles optimaux : Protocole A : Protocole en deux étapes pour les protéines intracellulaires (cytoplasmiques) disponible sous l’onglet Ressources en ligne. Il peut être utilisé à une masse égale ou inférieure à 1,0 μg par test. Un test est défini comme la quantité (μg) d’anticorps qui colorera un échantillon de cellules dans un volume final de 100 μl. Le nombre de cellules doit être déterminé empiriquement mais peut varier de 10^5 à 10^8 cellules/tests. Il est recommandé que l’anticorps soit soigneusement titré pour une performance optimale dans le dosage d’intérêt. Excitation : 488 nm, émission : 519 Nm ; laser : Laser bleu
Arginase-1 (Arg1) is a 35 kDa enzyme converting L-arginine to urea and L-ornithine, which is the final step in the urea cycle. The resulting polyamines are important for cell proliferation and removal of toxins that arise from protein degradation. By degrading arginine Arginase 1 deprives NO synthase of its substrate and down-regulates nitric oxide production. In both, human and mouse, Arginase 1 is expressed in the liver, neutrophils, myeloid derived suppressor cells (MDSC) and neural stem cells. In human, expression in blood neutrophils but not in CCR3+ granulocytes has been reported. In mice, expression of Arginase 1 is one of the hallmarks of alternatively activated macrophages (M2a). Arginase-1 may be expressed in the myeloid cells infiltrating tumors, and is typically found in the majority of hepatocellular carcinomas. Defects in Arginase 1 are the cause of argininemia, an autosomal recessive disorder characterized by hyperammonemia.Spécification
Arginase 1 | |
Monoclonal | |
0.5 mg/mL | |
PBS with 0.1% gelatin and 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
P05089, Q61176 | |
Arg1 | |
E.coli-derived recombit mouse Arginase 1 | |
100 μg | |
Primary | |
Mouse, Human | |
Antibody | |
IgG2a κ |
Flow Cytometry | |
A1exF5 | |
Alexa Fluor 488 | |
ARG1 | |
AI; ARG1; Liver Arginase; Type 1 Arginase; PGIF | |
Rat | |
Affinity chromatography | |
RUO | |
11846, 383 | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
Liquid |