missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Arginyl tRNA synthetase Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-33518-100ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Arginyl tRNA synthetase Monoclonal antibody specifically detects Arginyl tRNA synthetase in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spécification
| Arginyl tRNA synthetase | |
| Monoclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| arginine tRNA ligase 1, cytoplasmic, Arginine--tRNA ligase, arginyl-tRNA synthetase, arginyl-tRNA synthetase, cytoplasmic, ArgRS, DALRD1, EC 6.1.1.19, MGC8641 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human Arginyl tRNA synthetase (NP_002878.2).,, Sequence:, MDVLVSECSARLLQQEEEIKSLTAEIDRLKNCGCLGASPNLEQLQEENLKLKYRLNILRKSLQAERNKPTKNMINIISRLQEVFGHAIKAAYPDLENPPLLVTPSQQAKFGDYQCNSAMGISQMLKTKEQKVNPREIAENITKHLPDNECIEKVEIAGPGFINVHLRKDFVSEQLTSLLVNGVQLPALGENKKVIVDFSSPNIAKEMHVGHLRSTIIGESISRLFEFAGYDVLRLNHVGDWGTQFGMLIAHLQDKFPDYLTVSPPIGDLQVFYKESKKRFDTEEEFKKRAYQCVVLLQGK | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 5917 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu