missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Arginyl tRNA synthetase Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
213.00€ - 507.00€
Spécification
| Antigène | Arginyl tRNA synthetase |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30227286
|
Novus Biologicals
NBP3-33518-20ul |
20 μL |
213.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30228997
|
Novus Biologicals
NBP3-33518-100ul |
100 μL |
507.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Arginyl tRNA synthetase Monoclonal antibody specifically detects Arginyl tRNA synthetase in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ImmunofluorescenceSpécification
| Arginyl tRNA synthetase | |
| ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| arginine tRNA ligase 1, cytoplasmic, Arginine--tRNA ligase, arginyl-tRNA synthetase, arginyl-tRNA synthetase, cytoplasmic, ArgRS, DALRD1, EC 6.1.1.19, MGC8641 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human Arginyl tRNA synthetase (NP_002878.2).,, Sequence:, MDVLVSECSARLLQQEEEIKSLTAEIDRLKNCGCLGASPNLEQLQEENLKLKYRLNILRKSLQAERNKPTKNMINIISRLQEVFGHAIKAAYPDLENPPLLVTPSQQAKFGDYQCNSAMGISQMLKTKEQKVNPREIAENITKHLPDNECIEKVEIAGPGFINVHLRKDFVSEQLTSLLVNGVQLPALGENKKVIVDFSSPNIAKEMHVGHLRSTIIGESISRLFEFAGYDVLRLNHVGDWGTQFGMLIAHLQDKFPDYLTVSPPIGDLQVFYKESKKRFDTEEEFKKRAYQCVVLLQGK | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA | |
| 5917 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit